Principaux documents
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4-Diaminopyridine
1 G
62,90 $
5 G
244,00 $
62,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
62,90 $
5 G
244,00 $
About This Item
Formule linéaire :
3,4-(NH2)2C5H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
200-220-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
217-220 °C
Température de transition
flash point 240 °C
Solubilité
30 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
Clé InChI
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3