528943
4-Fluoro-2-methoxyphenol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Densité
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-halo-masked o-benzoquinones (MOBs)
- fluorinated masked o-benzoquinone
- poly(4-fluoro-2-methoxyphenol)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
214.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter