Principaux documents
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
1 G
59,90 $
59,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
59,90 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
87 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
37-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)