Principaux documents
526673
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-2-furaldehyde
96%
1 G
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
119,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Pf
29-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Phenyl-2-furaldehyde can be prepared from phenylfuran, via formylation.[1] It undergoes electrochemical reduction on a dropping Hg electrode to afford anion radicals in DMF.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Furan derivatives. XXXI.< x,/MJnsaturated ketones of the phenylfuran series.
Frimm R, et al.
Chem. Zeit., 27(1), 101-106 (1973)
Cathodic reduction of substituted 5-phenyl-2-furaldehydes in dimethylformamide.
Cernak J, et al.
Chemical Papers, 34(6), 788-792 (1980)
Renzo P Zanocco et al.
PloS one, 13(7), e0200006-e0200006 (2018-07-03)
In this study, we report the synthesis and the photochemical behavior of a series of new "click-on" fluorescent probes designed to detect singlet oxygen. They include a highly fluorescent chemical structure, an aryloxazole ring, linked to a furan moiety operating
Kyungsil Yoon et al.
Cells, 8(3) (2019-03-15)
Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor I (COUP-TFI) is an orphan receptor and member of the nuclear receptor superfamily. Among a series of methylene substituted diindolylmethanes (C-DIMs) containing substituted phenyl and heteroaromatic groups, we identified 1,1-bis(3'-indolyl)-1-(4-pyridyl)-methane (DIM-C-Pyr-4) as an activator of