190594
2-Bromobenzamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones
- palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones
- synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable