Principaux documents
525499
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-butylthiophene
96%
Synonyme(s) :
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
pb
270-281 °C (lit.)
Densité
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.