Principaux documents
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 524107 Contacter notre Service technique
Essai
≥95%
Pf
228-235 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
Clé InChI
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable