Documents
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-798-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Pf
279-280 °C (decomposition)
Solubilité
40 g/L
Masse volumique apparente
470 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable