52340
Hexadecylpyridinium bromide
≥97.0%
Synonyme(s) :
Cetylpyridinium bromide
155,00 $
About This Item
155,00 $
Produits recommandés
Description
cationic
Essai
≥97.0%
Poids mol.
384.44 g/mol
Technique(s)
titration: suitable
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DVBJBNKEBPCGSY-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges