MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
H6269
Sigma-Aldrich
Bromure d'hexadécyltriméthylammonium
for molecular biology, ≥99%
Synonyme(s) :
Bromure de cétrimonium, Bromure de cétyltriméthylammonium, Bromure de palmityltriméthylammonium, CTAB
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.45
Numéro Beilstein :
3598189
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Description
cationic
Pureté
≥99%
Forme
powder or crystals
Poids mol.
micellar avg mol wt 62,000
Nombre d'agrégation
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
Pf
248-251 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
Adéquation
suitable for DNA precipitation
Activité étrangère
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bromure d'hexadécyltriméthylammonium a été utilisé :
  • dans un tampon d'extraction d'ADN et un tampon d'extraction d'ARN.
  • dans un tampon de dissolution de colorant.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromure d'hexadécyltriméthylammonium, également appelé bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB), est un tensioactif cationique. L'extraction au CTAB est une technique d'extraction de l'ADN efficace, rapide et économique.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
471.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
244 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Weijun Xu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109854-109854 (2019-07-28)
Combination of different therapy modalities with multiple tumoricidal mechanisms has emerged as a promising anticancer strategy. Herein, we reported an aldehyde/catechol-functionalized hyaluronic acid (DAHA) and hydroxyethyl chitosan (HECS) decorated gold nanorod (GNR) platform for combined chemo-photothermal therapy of breast cancer.
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
Xanthoferrin Siderophore Estimation from the Cell-free Culture Supernatants of Different Xanthomonas Strains by HPLC
Pandey SS, et al.
Archives of Virology, 7, e2410-e2410 (2017)
Rolling circle amplification to screen yam germplasm for badnavirus infections and to amplify and characterise novel badnavirus genomes
Bomer M, et al.
Bio-protocol, 8(1), 11-17 (2018)
Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components
Porebski S, et al.
Plant Molecular Biology Reporter, 15(1), 8-15 (1997)
Articles
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.