Principaux documents
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
102.5-107.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable