Documents
521248
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
77-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clé InChI
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS