Principaux documents
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Synonyme(s) :
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
10 G
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
161,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
191 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup