Documents
51974
Sigma-Aldrich
Nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride
≥98.0% ((GC))
Synonyme(s) :
Perfluoro-1-butanesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4ClF9O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% ((GC))
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4ClF9O2S/c5-17(15,16)4(13,14)2(8,9)1(6,7)3(10,11)12
Clé InChI
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for fluoro-tagging of nucleophiles
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Moritz Baar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(2), 526-530 (2014-11-22)
Heterogeneous catalysis for trifluoromethylations and perfluoroalkylations has been performed. Through the usage of cheap, metal-free and recyclable mesoporous graphitic carbon nitride (mpg-CN) it was possible to fluoroalkylate various arenes by the reductive activation of sulfonyl chlorides with visible light. Thus
C.W. Lindsley et al.
Tetrahedron Letters, 43, 4225-4225 (2002)