518743
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
204-207 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
Clé InChI
PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable