Key Documents
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
96-99 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable