Documents
512761
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, 6-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
120-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of functionally selective allosteric modulators of GABAA receptors
  • Suzuki cross-coupling reaction
  • Preparation of inhibitors of the checkpoint kinase Wee1
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable