Principaux documents
511749
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) phthalocyanine dichloride
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16Cl2N8Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
631.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Composition
Dye content, 95%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
692 nm
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
Clé InChI
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable