Documents
791997
Sigma-Aldrich
Vanadyl phthalocyanine
dye content >90 %
Synonyme(s) :
Oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]vanadium, Vanadium(IV)phthalocyanine oxide, Xerox xpp-VOPc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16N8OV
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (blue)
Niveau de qualité
Composition
dye content, >90%
λmax
701 nm
Chaîne SMILES 
O=[V]1N(/C(C2=C/3C=CC=C2)=N\C4=N/C(C5=C4C=CC=C5)=N\6)C3=N/C(C7=C/8C=CC=C7)=NC8=N/C9=C%10C(C=CC=C%10)=C6N91
InChI
1S/C32H16N8.O.V/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
Clé InChI
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Xerox®.
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm