Principaux documents
499935
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylboronic acid
Synonyme(s) :
(5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4BClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le produit 499935 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Pf
136-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
Clé InChI
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable