Principaux documents
499846
Sigma-Aldrich
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
90%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
283 °C (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H9.3C4H9.Sn/c1-4-5(2)3;3*1-3-4-2;/h4H,1H2,2-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3