Principaux documents
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Synonyme(s) :
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
1 G
227,00 $
5 G
780,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
227,00 $
5 G
780,00 $
About This Item
Formule linéaire :
MgBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.99%
Forme
powder
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
711 °C (lit.)
Densité
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Autres remarques
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable