493864
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
99%
272,00 $
About This Item
272,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
223-225 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)9/h1-3,9-11H
Clé InChI
WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable