Principaux documents
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
1 G
192,00 $
5 G
958,00 $
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
192,00 $
5 G
958,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO)3C6H2CHO·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
Clé InChI
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable