Principaux documents
489565
Sigma-Aldrich
Guanidine-15N3 hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215NC(=15NH)15NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
185-189 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable