Principaux documents
277193
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
98 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Ba13CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.33
Beilstein:
4826209
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
811 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Clé InChI
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable