488836
Diethyl-d10-amine hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
227-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Clé InChI
HDITUCONWLWUJR-MFMGRUKYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable