Principaux documents
488828
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated diethylamine
1 G
1 450,00 $
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 450,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2D5)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3861 (lit.)
pb
55 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.802 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28.9 °C - closed cup