372072
Sodium deutoroxide
40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Sodium deuteroxide solution, Sodium hydroxide-d
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
40 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.418
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a deuterated solvent to measure the extent of hydrolysis of CEE (creatine ethyl ester) by NMR spectroscopy.
- To prepare deuterated THPM (tetrahydropyrimidine).
- To study the preparation, stability and biodegradability of surface-active amide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable