Principaux documents
488550
Sigma-Aldrich
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl-d3 chloride
1 L
724,00 $
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
724,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CD3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
1.74 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3796 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
1169 °F
pb
−24.2 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable