Principaux documents
151807
Sigma-Aldrich
Acétonitrile-d3
≥99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CD3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.07
Beilstein:
1740230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.0-16 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0200% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
-46 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Description générale
L′acétonitrile-d3) (trideutéroacétonitrile, CD3CN) est un solvant deutéré pour les analyses de RMN (résonance magnétique nucléaire). Le coefficient de friction moléculaire rotationnelle et les temps de relaxation magnétique (T1) pour 14N et 2D de CD3CN ont été déterminés. Il est employé comme solvant dans la synthèse du 2-phénylindole. Il sert de solvant dans les études spectrales de RMN 1H (résonance magnétique nucléaire du proton) et de RMN 13C NMR (RMN du carbone 13).
Application
L′acétonitrile-d3 a été utilisé comme solvant deutéré pour dissoudre les étalons internes et échantillons dans les expériences de quantification par qRMN (Résonance magnétique nucléaire quantitative). Il a aussi été utilisé comme solvant deutéré pour la synthèse de N-méthyl indolylfulgimide, qui est analysé par spectroscopie de type « UV-pump-IR-probe » (pompe UV-sonde IR).
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN permet de déterminer la structure et la pureté des molécules via l'étude de l'état des spins nucléaires dans un puissant champ magnétique.