Documents
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Synonyme(s) :
(Methyl sulfate)-d6
About This Item
Formule linéaire :
(CD3O)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Pression de vapeur
0.7 mmHg ( 25 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
923 °F
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
188 °C (lit.)
Pf
-32 °C (lit.)
Densité
1.397 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup