Principaux documents
485969
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-1-13C, L-Phenylalanine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH-t-Boc)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i12+1
Clé InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-GYZZUBJBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3