Principaux documents
483354
Sigma-Aldrich
Scandium(III) triflate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sc(OTf)3, Scandium tris(trifluoromethanesulfonate), Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
1 G
125,00 $
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
125,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Sc(SO3CF3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.16
Beilstein:
8510151
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.995% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: scandium
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)