479993
Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
243 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable