Principaux documents
479888
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
180 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(OC)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C12H18O5/c1-13-9-6-8(12(16-4)17-5)7-10(14-2)11(9)15-3/h6-7,12H,1-5H3
Clé InChI
PEZMUQHWXSFOIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal can be prepared by reacting 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde with trimethyl orthoformate.[1]
Application
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal may be used to synthesize 3,5-dimethoxy-4-ethylbenzaldehyde, which is an intermediate for preparing 4-alkyl-3,5-dihydroxy-substituted trans-stilbenes.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of antibiotic stilbenes by reductive metalation of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal.
Azzena U, et al.
Synthetic Communications, 33(8), 1309-1317 (2003)