I5784
Ibandronate sodium monohydrate
≥97% (NMR), solid
Synonyme(s) :
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid sodium monohydrate, Bondronat
168,00 $
About This Item
168,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97% (NMR)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... FDPS(2224)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research