Principaux documents
479799
Sigma-Aldrich
Divinylphenylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5P(CH=CH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
Clé InChI
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Synthesis of P-chiral phosphines via chiral metal template promoted asymmetric furan Diels-Alder reaction
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup