Principaux documents
708127
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)styrene
97%
Synonyme(s) :
4-vinyltriphenylphosphine, DPPST, Diphenylphosphinostyrene
1 G
41,50 $
5 G
122,00 $
25 G
421,00 $
41,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
41,50 $
5 G
122,00 $
25 G
421,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H17P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reagent type: polymerizable reagent
Couleur
white to off-white
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
Clé InChI
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable