Principaux documents
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
Synonyme(s) :
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoleucine
1 G
722,00 $
722,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
722,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.44
Beilstein:
7723942
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
722,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
Clé InChI
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable