Principaux documents
8.52049
Sigma-Aldrich
Fmoc-Aib-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Aib-OH, N-α-Fmoc-α-aminoisobutyric acid, N-Fmoc-C-α-methylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Fmoc-Aib-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
186-188 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
Clé InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of aminoisobutyric amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1100
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2