Documents
479039
Sigma-Aldrich
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
Synonyme(s) :
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHSiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
144-146 °C (lit.)
Densité
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
Clé InChI
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter