Principaux documents
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloro(chloromethyl)silane
25 ML
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
159,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
216-316-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
117-118 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
1.47 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clé InChI
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F
Point d'éclair (°C)
69 °C