Key Documents
477982
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
6-Cyano-2,2-dimethylchromene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
45-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)Oc2ccc(cc2C=C1)C#N
InChI
1S/C12H11NO/c1-12(2)6-5-10-7-9(8-13)3-4-11(10)14-12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
YDEQIYMIVRCVAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile (6-Cyano-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran) is a substituted 2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran. It can be synthesized by the condensation reaction between 1,1-diethoxy-3-methyl-2-butene and 4-cyanophenol in the presence of pyridine.
Application
2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile (6-Cyano-2,2-dimethylchromene) may be used in the synthesis of 3,4-epoxy-6-cyano-2,2-dimethylchromene via epoxidation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Olefin epoxidation by a (salen) Mn (III) catalyst covalently grafted on glass beads.
Sfrazzetto GT, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(2), 673-679 (2015)
Synthesis of 6-cyano-2, 2-dimethyl-2H-1-benzopyran and other substituted 2, 2-dimethyl-2H-1-benzopyrans.
North JT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(11), 3397-3400 (1995)