Principaux documents
476811
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
124-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Clé InChI
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate is a imidazole derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable