Principaux documents
476323
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline
98%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 1,3-Bis(p -aminophenoxy)benzene, 1,3-Phenylene bis(p -aminophenyl) ether, 4,4′-(m -Phenylenedioxy)dianiline, m -Bis(p -aminophenoxy)benzene
100 G
448,00 $
448,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
448,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OC6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
448,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
Clé InChI
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable