Principaux documents
491500
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylene-13C-dianiline
99 atom % 13C
250 MG
1 670,00 $
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
1 670,00 $
About This Item
Formule linéaire :
13CH2(C6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
88-92 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Nc1ccc([13CH2]c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i9+1
Clé InChI
YBRVSVVVWCFQMG-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230.00 °C - closed cup