Principaux documents
360783
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
99%
Synonyme(s) :
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
100 G
132,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
132,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
Clé InChI
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable