Principaux documents
476315
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzanilide
98%
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodiphenylamide, 4-Amino-N -(4-aminophenyl)benzamide, 4-Aminobenzoyl-4′-aminoanilide, N -(4-Aminophenyl)-4-aminobenzamide
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CONHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
205-207 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(NC(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
Clé InChI
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
[Evaluation of mutagenic activity of some chemical combinations].
E V Kleĭmenova et al.
Gigiena i sanitariia, (11-12)(11-12), 65-67 (1992-11-01)
G Della Porta et al.
Cancer letters, 14(3), 329-336 (1981-12-01)
4,4'-Diaminobenzanilide and 4,4'-diaminoazobenzene were administered in the diet to BALB/c mice at 100, 300 and 600 ppm dose levels for 60 weeks. The animals were kept under observation until 140 weeks of age when the experiment was terminated. Control and