8.21073
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-7.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
Pf
172-175 °C
Solubilité
0.38 g/L
Masse volumique apparente
250‑350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 175 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable